Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) (50,1 - 52,9% Rh)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
10547.01 10547.03
10547.01EA 172 EUR InStock
10547.01 10547.03
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) (50,1 - 52,9% Rh)
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
CAS No.: 14523-22-9 Molecular Formula: C4Cl2O4Rh2 Formula Weight: 388.76 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Red Melting Point: 121° MDL No.: MFCD00135610
Formel: C₄Cl₂O₄Rh₂
Melting Pt: 121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135610
CAS-Nummer: 14523-22-9
EINECS: 238-540-6
Merck Index: 14,8187
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge