Lithium tetrachloropalladate(II)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
17316.03 17316.06
17316.03EA 251 EUR InStock
17316.03 17316.06
Lithium tetrachloropalladate(II)
Lithium tetrachloropalladate(II)
CAS No.: 15525-45-8 Molecular Formula: Li2PdCl4 Formula Weight: 262.09 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00011082
Formel: Cl₄Li₂Pd
MW: 262.1 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011082
CAS-Nummer: 15525-45-8
EINECS: 239-567-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge