Zirconium silicate
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
30477.A3 30477.A9 30477.36
30477.A3EA 85.9 EUR InStock
30477.A3 30477.A9 30477.36
Zirconium silicate
Zirconium silicate
CAS No.: 10101-52-7 Molecular Formula: ZrSiO4 Formula Weight: 183.30 Physical Form: 2 Micron powder Density: 4.56 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2550° MDL No.: MFCD00085353
Formel: O₄SiZr
Melting Pt: 2550 °C
Dichte: 4,56
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085353
CAS-Nummer: 10101-52-7
EINECS: 233-252-7
Merck Index: 14,10181
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge