Palladium 5% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt, eierschale, nicht reduziert Type A401102-5
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
38299.14 38299.06 38299.22
38299.14EA 414 EUR InStock
38299.14 38299.06 38299.22
Palladium 5% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt, eierschale, nicht reduziert Type A401102-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: 900-1100m2/g Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Applications: Aromatic nitro group hydrogenation
Formel: Pd
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge