Iridium 1% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
38330.14 38330.06
38330.14EA 294 EUR InStock
38330.14 38330.06
Iridium 1% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Iridium
MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
MW: 192.22 g/mol
Siedepunkt: 5300
Melting Pt: 2450
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge