Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Copper aluminum oxide ≥99,5% (Metall-Basis)

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


39419.18 39419.30
39419.18EA 111 EUR InStock
39419.18 39419.30
Copper aluminum oxide ≥99,5% (Metall-Basis)
Copper aluminum oxide
Purity: 99.5% CAS No.: 12042-92-1 Molecular Formula: CuAl2O4, may contain some CuO Formula Weight: 181.50 Physical Form: -325 Mesh Powder MDL No.: MFCD00210610


Formel: CuAl₂O₄, may contain some CuO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210610
CAS-Nummer: 12042-92-1
EINECS: 234-934-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge