Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in Leichtbenzin
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
39554.36 39554.A3
39554.36EA 98.8 EUR InStock
39554.36 39554.A3
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in Leichtbenzin
Zinc naphthenate
Formel: 2(C₁₁H₇O₂)·Zn
Dichte: 1,01
Flash-Pt: >37,8° (100 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00147699
CAS-Nummer: 12001-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge