Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
39660.18 39660.30
39660.18EA 49.1 EUR InStock
39660.18 39660.30
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate ≥99%
Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Purity: 99% CAS No.: 14434-22-1 Molecular Formula: Na4Fe(CN)6.10H2O Formula Weight: 484.07 (303.92anhy) Physical Form: Powder Density: 1.458 Odour: Odourless Melting Point: 82° -10H2O Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00085360
Formel: C₆H₂₀FeN₆Na₄O₁₀
MW: 484.062 g/mol
Melting Pt: 82 °C (-10H₂O)
Dichte: 1.458
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085360
CAS-Nummer: 14434-22-1
EINECS: 237-081-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge