Silver tungsten oxide ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
39661.09 39661.18
39661.09EA 81.8 EUR InStock
39661.09 39661.18
Silver tungsten oxide ≥99%
Silver tungsten oxide
Purity: 99% CAS No.: 13465-93-5 Molecular Formula: Ag2O4W Formula Weight: 463.58 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Light yellow Odour: Odourless Solubility: Insoluble in water. Soluble in potassium cyanide, ammonium hydroxide and nitric acid MDL No.: MFCD00014147
Formel: Ag₂O₄W
MW: 463.574 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014147
CAS-Nummer: 13465-93-5
EINECS: 236-708-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..