Certriiodid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
13641.03 13641.06 13641.14
13641.03EA 113 EUR InStock
13641.03 13641.06 13641.14
Certriiodid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Certriiodid
Formel: CeI₃
MW: 520.83
Siedepunkt: 1400 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 766 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049423
CAS-Nummer: 7790-87-6
EINECS: 232-228-3
Merck Index: 14,1999
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge