Zinc neodecanoate (17,9 - 18,2% Zn) ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
41312.30 41312.A1 41312.A7
41312.30EA 90.7 EUR InStock
41312.30 41312.A1 41312.A7
Zinc neodecanoate (17,9 - 18,2% Zn) ≥97%
Zinc neodecanoate
CAS No.: 27253-29-8 Molecular Formula: Zn(C10H19O2)2 Formula Weight: 407.89 Flash Point: 102°(216°F) Physical Form: Liquid Appearance: Pale brown MDL No.: MFCD00014384
Formel: C₂₀H₃₈O₄Zn
Flash-Pt: 102 °C (216 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014384
CAS-Nummer: 27253-29-8
EINECS: 248-370-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge