Polyimide, Film, Dicke 0.013 mm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
41897.GH 41897.GT 41897.HB
41897.GHEA 200 EUR InStock
41897.GH 41897.GT 41897.HB
Polyimide, Film, Dicke 0.013 mm
Polyimide
CAS No.: 62929-02-6 Physical Form: ≈0.1846g/100x100mm MDL No.: MFCD00677744
Formel: C₃₅H₂₈N₂O₇
MW: 588.616 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01868102
CAS-Nummer: 62929-02-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge