Iod ≥99,8%, Kristalle ACS, resublimiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
41955.22 41955.36
41955.22EA 83.2 EUR InStock
41955.22 41955.36
Iod ≥99,8%, Kristalle ACS, resublimiert
Iod
Purity: 99.8% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Prills or crystals Density: 4.930 Odour: Irritating Melting Point: 183-186° subl. UN No.: UN3495 MDL No.: MFCD00011355
Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Melting Pt: 183…186 °C (Subl.)
Dichte: 4.930
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge