Tetramethylammonium formate 30% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
42710.AE 42710.AP
42710.AEEA 81.4 EUR InStock
42710.AE 42710.AP
Tetramethylammonium formate 30% (w/w) in wässriger Lösung
Tetramethylammonium formate
CAS No.: 59138-84-0 Molecular Formula: C5H13NO2 Formula Weight: 119.16 Physical Form: Liquid Beilstein Reference: 3916177 MDL No.: MFCD00054402
Formel: C₅H₁₃NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054402
CAS-Nummer: 59138-84-0
EINECS: 261-622-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge