Graphite, nickel coated (≥99,8% Ni) (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
43215.22 43215.36
43215.22EA 49.4 EUR InStock
43215.22 43215.36
Graphite, nickel coated (≥99,8% Ni) (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Graphite, nickel coated
Purity: 99.8% Physical Form: Ni:C; 60:40 wt% Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: UN3178 MDL No.: MFCD00144065
Applications: Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144065
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..