Zirconium carbonate basic hydrate ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
43245.36 43245.A3
43245.36EA 63.2 EUR InStock
43245.36 43245.A3
Zirconium carbonate basic hydrate ≥97%
Zirconium carbonate basic hydrate
CAS No.: 57219-64-4 Molecular Formula: [ZrO2]2.CO2.xH2O Formula Weight: 290.45(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.2 Appearance: White MDL No.: MFCD00172265
Formel: C₄H₄O₁₂Zr
MW: 335.288 g/mol
Dichte: 2.2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172265
CAS-Nummer: 57219-64-4
EINECS: 260-633-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge