Katalysatorträger
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
43814.22 43814.A4 43814.36
43814.22EA 89.3 EUR InStock
43814.22 43814.A4 43814.36
Katalysatorträger
Zirkonium(II)oxid
Physical Form: 1/8" Pellets MDL No.: MFCD00011310
Applications: Catalyst carrier
Formel: OZr
MW: 107.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011310
CAS-Nummer: 12036-01-0
EINECS: 215-227-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge