Polyphenylmethylsiloxane, M.W. 2500-2700
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
44569.18 44569.30 44569.A1
44569.18EA 46.1 EUR InStock
44569.18 44569.30 44569.A1
Polyphenylmethylsiloxane, M.W. 2500-2700
Polyphenylmethylsiloxane
CAS No.: 9005-12-3 Molecular Formula: (C6H5(CH3)SiO2)2 Flash Point: 300°(572°F) Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00146731
Formel: (C₆H₅(CH₃)SiO₂)₂
Flash-Pt: 300 °C (572 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00146731
CAS-Nummer: 9005-12-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge