Palladium nickel, Drahtgeflecht 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
44698.FL 44698.GT
44698.FLEA 501 EUR InStock
44698.FL 44698.GT
Palladium nickel, Drahtgeflecht 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062in)
Palladium nickel
Molecular Formula: Pd:Ni; 95:5 wt% Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD05863544
Applications: Filtration
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge