Soldering flux, Flüssigkeit
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
45581.AE 45581.AP
45581.AEEA 23.9 EUR InStock
45581.AE 45581.AP
Soldering flux, Flüssigkeit
Soldering flux
All purpose flux for general soldering.
Dichte: 1,26
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01868519
UN: 1840
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge