Toluol, wasserfrei ≥99,8%, über Molekularsieben over molecular sieves
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
47136.AE 47136.K2
47136.AEEA 41.6 EUR InStock
47136.AE 47136.K2
Toluol, wasserfrei ≥99,8%, über Molekularsieben over molecular sieves
Toluol
Purity: 99.8% CAS No.: 108-88-3 Molecular Formula: C7H8 Formula Weight: 92.14 Flash Point: 4°(40°F) Physical Form: Liquid Density: 0.867 Refractive Index: 1.4967 Appearance: Colourless Odour: Petroleum-like Melting Point: -93° Boiling Point: 111° Beilstein Reference: 635760 UN No.: UN1294 MDL No.: MFCD00008512
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 111 °C
Melting Pt: –93 °C
Dichte: 0.867
Flash-Pt: 4 °C (40 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 14,9529
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=7b8a82c36ede4fc1e8822a573f5ce08743569a24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge