N-Carbamoylmaleimide 90%, tech.
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A13685.09 A13685.18
A13685.09EA 36.4 EUR InStock
A13685.09 A13685.18
N-Carbamoylmaleimide 90%, tech.
N-Carbamoylmaleimide
Purity: 90% CAS No.: 3345-50-4 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 157-160° Beilstein Reference: 117919 MDL No.: MFCD00014539
Formel: C₅H₄N₂O₃
Melting Pt: 157…160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014539
CAS-Nummer: 3345-50-4
EINECS: 222-097-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge