Crocein scarlet 3B
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A14642.18 A14642.30
A14642.18EA 34.1 EUR InStock
A14642.18 A14642.30
Crocein scarlet 3B
Crocein scarlet 3B
CAS No.: 5413-75-2 Molecular Formula: C22H14N4Na2O7S2 Formula Weight: 556.49 Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00003907
Formel: C₂₂H₁₆N₄O₇S₂
MW: 556.47 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003907
CAS-Nummer: 5413-75-2
EINECS: 226-502-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge