O-Methylisourea hydrochloride 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14773.09 A14773.18 A14773.30
A14773.09EA 67 EUR InStock
A14773.09 A14773.18 A14773.30
O-Methylisourea hydrochloride 98%
O-Methylisourea hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 5329-33-9 Molecular Formula: C2H6N2O.HCl Formula Weight: 110.54 Melting Point: ca 116° dec. Beilstein Reference: 3909619 MDL No.: MFCD00035043
Formel: C₂H₇ClN₂O
MW: 110.541 g/mol
Melting Pt: ∼ 116 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035043
CAS-Nummer: 5329-33-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge