Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16194.36 A16194.0E A16194.22
A16194.36EA 82.3 EUR InStock
A16194.36 A16194.0E A16194.22
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite
Purity: 95% CAS No.: 870-72-4 Molecular Formula: HOCH2SO3Na Formula Weight: 134.09 Odour: Odourless Melting Point: 200° dec. MDL No.: MFCD00044664
Formel: CH₄O₄S
Melting Pt: 200 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044664
CAS-Nummer: 870-72-4
EINECS: 212-800-9
Merck Index: 14,4236
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge