4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A17066.06 A17066.14
A17066.06EA 65.4 EUR InStock
A17066.06 A17066.14
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol 97%
4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 22068-49-1 Molecular Formula: C9H10OS2 Formula Weight: 198.30 Melting Point: 117-119° MDL No.: MFCD00068127
Formel: C₉H₁₀OS₂
MW: 198.30 g/mol
Melting Pt: 117…119 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068127
CAS-Nummer: 22068-49-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge