5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A18028.22 A18028.30 A18028.36
A18028.22EA 55.7 EUR InStock
A18028.22 A18028.30 A18028.36
5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz 95%
5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz
Purity: 95% CAS No.: 6362-79-4 Molecular Formula: C8H5NaO7S Formula Weight: 268.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4170770 MDL No.: MFCD00007495
Formel: C₈H₆O₇S
MW: 268.17 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007495
CAS-Nummer: 6362-79-4
EINECS: 228-845-2
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge