5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A19344.03 A19344.06
A19344.03EA 76.7 EUR InStock
A19344.03 A19344.06
5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole 98%
5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole
Purity: 98% CAS No.: 2047-89-4 Molecular Formula: C13H15N Formula Weight: 185.27 Melting Point: 143-146° MDL No.: MFCD00101340
Formel: C₁₃H₁₅N
Melting Pt: 143…146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00101340
CAS-Nummer: 2047-89-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge