2-Methyl-4-octanone 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A19952.06 A19952.14
A19952.06EA 94.5 EUR InStock
A19952.06 A19952.14
2-Methyl-4-octanone 99%
2-Methyl-4-octanone
Purity: 99% CAS No.: 7492-38-8 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Refractive Index: 1.4150 Boiling Point: 180° MDL No.: MFCD00048808
Formel: C₉H₁₈O
Siedepunkt: 180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048808
CAS-Nummer: 7492-38-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge