Di-n-propyl succinate 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B20441.09 B20441.18
B20441.09EA 22.4 EUR InStock
B20441.09 B20441.18
Di-n-propyl succinate 98%
Di-n-propyl succinate
Purity: 98% CAS No.: 925-15-5 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Odour: Pleasant Boiling Point: 250-252° MDL No.: MFCD00015213
Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Siedepunkt: 250…252 °C
Dichte: 1.00
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015213
CAS-Nummer: 925-15-5
EINECS: 213-114-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge