4-Hydroxy-4'-nitrostilbene 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20913.03 B20913.06
B20913.03EA 39.5 EUR InStock
B20913.03 B20913.06
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene 98%
4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Purity: 98% CAS No.: 19221-08-0 Molecular Formula: C14H11NO3 Formula Weight: 241.25 Melting Point: 205-209° Beilstein Reference: 2505854 MDL No.: MFCD00017044
Formel: C₁₄H₁₁NO₃
MW: 241.25 g/mol
Melting Pt: 205…209 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017044
CAS-Nummer: 19221-08-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge