N-Ethylguanidinesulphate 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21315.06 B21315.14
B21315.06EA 47.5 EUR InStock
B21315.06 B21315.14
N-Ethylguanidinesulphate 98%
N-Ethylguanidinesulphate
Purity: 98% CAS No.: 3482-86-8 Molecular Formula: [CH3CH2NHC(=NH)NH2]2.H2SO4 Formula Weight: 272.33 Odour: Odourless Melting Point: ca 245° dec. MDL No.: MFCD00013130
Formel: [CH₃CH₂NHC(=NH)NH₂]₂·H₂SO₄
Melting Pt: ∼ 245 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013130
CAS-Nummer: 3482-86-8
EINECS: 222-467-1
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge