4-Methyl-5-vinylthiazole ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21719.06 B21719.14 B21719.22
B21719.06EA 36.1 EUR InStock
B21719.06 B21719.14 B21719.22
4-Methyl-5-vinylthiazole ≥98%
4-Methyl-5-vinylthiazole
Purity: 98+% CAS No.: 1759-28-0 Molecular Formula: C6H7NS Formula Weight: 125.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.5680 Odour: Pleasant Melting Point: -15° Boiling Point: 67-68°/11mm Beilstein Reference: 107867 MDL No.: MFCD00005337
Formel: C₆H₇NS
Siedepunkt: 67…68 °C (11 mmHg)
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1,095
Flash-Pt: 70 °C (158 °F)
MDL Number: MFCD00005337
CAS-Nummer: 1759-28-0
EINECS: 217-160-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge