S-Methyl thiobutyrate 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22144.06 B22144.14
B22144.06EA 44.7 EUR InStock
B22144.06 B22144.14
S-Methyl thiobutyrate 98%
S-Methyl thiobutyrate
Purity: 98% CAS No.: 2432-51-1 Molecular Formula: C5H10OS Formula Weight: 118.20 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 1848987 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00009872
Formel: C₅H₁₀OS
MW: 118.19 g/mol
Siedepunkt: 142…143 °C
Dichte: 0.966
Flash-Pt: 34 °C (93 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009872
CAS-Nummer: 2432-51-1
EINECS: 219-407-1
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge