2-Hexanoylfuran 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B22306.06 B22306.14
B22306.06EA 38.6 EUR InStock
B22306.06 B22306.14
2-Hexanoylfuran 99%
2-Hexanoylfuran
Purity: 99% CAS No.: 14360-50-0 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Characteristic Boiling Point: 125-127°/15mm Beilstein Reference: 2956 MDL No.: MFCD00037354
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Siedepunkt: 125…127 °C (15 mmHg)
Dichte: 0.994
Flash-Pt: 107 °C (225 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037354
CAS-Nummer: 14360-50-0
EINECS: 238-333-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..