Ethylenglykol-monohexylether 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B22385.03 B22385.06
B22385.03EA 34.7 EUR InStock
B22385.03 B22385.06
Ethylenglykol-monohexylether 99%
Ethylene glycol monohexyl ether
Purity: 99% CAS No.: 112-25-4 Molecular Formula: C8H18O2 Formula Weight: 146.23 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4330 Melting Point: -42° Boiling Point: 208° Beilstein Reference: 1734691 UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00045997
Formel: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23 g/mol
Siedepunkt: 208 °C
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 0.888
Flash-Pt: 94 °C (201 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045997
CAS-Nummer: 112-25-4
EINECS: 203-951-1
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge