5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B22411.03 B22411.06
B22411.03EA 29.9 EUR InStock
B22411.03 B22411.06
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole 97%
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Purity: 97% CAS No.: 2946-17-0 Molecular Formula: C9H9NOSe Formula Weight: 226.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Boiling Point: 115-117°/1mm UN No.: UN3440 MDL No.: MFCD00005558
Formel: C₉H₉NOSe
MW: 226.14 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.490
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005558
CAS-Nummer: 2946-17-0
EINECS: 220-956-4
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge