Sodium hydrogen fumarate 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24683.18 B24683.30
B24683.18EA 22.3 EUR InStock
B24683.18 B24683.30
Sodium hydrogen fumarate 98%
Sodium hydrogen fumarate
Purity: 98% CAS No.: 5873-57-4 Molecular Formula: C4H3NaO4 Formula Weight: 138.06 MDL No.: MFCD00039097
Formel: C₄H₄O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039097
CAS-Nummer: 5873-57-4
EINECS: 227-535-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge