6-Hydroxyhexanoic acid 95% may cont. variable amounts of dimer
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24857.03 B24857.06 B24857.14
B24857.03EA 54.1 EUR InStock
B24857.03 B24857.06 B24857.14
6-Hydroxyhexanoic acid 95% may cont. variable amounts of dimer
6-Hydroxyhexanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 1191-25-9 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4560 MDL No.: MFCD00046560
Formel: C₆H₁₂O₃
Dichte: 1,08
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00046560
CAS-Nummer: 1191-25-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge