Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B25073.06 B25073.14 B25073.22
B25073.06EA 53.7 EUR InStock
B25073.06 B25073.14 B25073.22
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 98%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Purity: 98% CAS No.: 1552-92-7 Molecular Formula: C10H16O2 Formula Weight: 168.24 Boiling Point: 48-49°/0.02mm MDL No.: MFCD00017627
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Siedepunkt: 48…49 °C (0,02 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00963857
CAS-Nummer: 1552-92-7
EINECS: 216-297-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge