α-2-Dimethylstyrene 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26073.06 H26073.03
H26073.06EA 196 EUR InStock
H26073.06 H26073.03
α-2-Dimethylstyrene 99%
alpha-2-Dimethylstyrene
Purity: 99% CAS No.: 26444-18-8 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 43°(110°F) Refractive Index: 1.515 Boiling Point: 53-55°/11mm UN No.: UN3295 MDL No.: MFCD00049092
Formel: C₁₀H₁₂
Siedepunkt: 53…55 °C (11 mmHg)
Dichte: 0,894
Flash-Pt: 43 °C (110 °F)
MDL Number: MFCD00049092
CAS-Nummer: 26444-18-8
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge