Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H26347.06 H26347.14
H26347.06EA 43.5 EUR InStock
H26347.06 H26347.14
Diethyl-2,5-dibromoadipate 98%
Diethyl-2,5-dibromoadipate
Purity: 98% CAS No.: 869-10-3 Molecular Formula: C10H16Br2O4 Formula Weight: 360.04 Melting Point: 64-67° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00075379
Formel: C₁₀H₁₆Br₂O₄
Melting Pt: 64…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075379
CAS-Nummer: 869-10-3
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge