2-Phenylethanthioamid  97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H26514.MD H26514.03
H26514.MDEA 28.8 EUR InStock
H26514.MD H26514.03
2-Phenylethanthioamid  97%
2-Phenylthioacetamide
Purity: 97% CAS No.: 645-54-5 Molecular Formula: C8H9NS Formula Weight: 151.23 Melting Point: 91-95° MDL No.: MFCD00022177
Formel: C₈H₉NS
Melting Pt: 91…95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022177
CAS-Nummer: 645-54-5
EINECS: None
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge