2-Propionylfuran 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H26754.06 H26754.14
H26754.06EA 89 EUR InStock
H26754.06 H26754.14
2-Propionylfuran 97%
2-Propionylfuran
Purity: 97% CAS No.: 3194-15-8 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Odour: Characteristic Melting Point: 26-30° Boiling Point: 53-55°/1mm MDL No.: MFCD00020936
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 53…55 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 26…30 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020936
CAS-Nummer: 3194-15-8
EINECS: 221-693-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge