6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27154.09 H27154.03
H27154.09EA 120 EUR InStock
H27154.09 H27154.03
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 97%
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Purity: 97% CAS No.: 133044-44-7 Molecular Formula: C9H7NO2S Formula Weight: 193.22 Melting Point: 190-194° MDL No.: MFCD02660572
Formel: C₉H₇NO₂S
Melting Pt: 190…194 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02660572
CAS-Nummer: 133044-44-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge