Tris(cyclopentadienyl)terbium(III) 99% (99,9% Tb)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27238.03 H27238.06
H27238.03EA 53 EUR InStock
H27238.03 H27238.06
Tris(cyclopentadienyl)terbium(III) 99% (99,9% Tb)
Tris(cyclopentadienyl)terbium(III)
Purity: 99% CAS No.: 1272-25-9 Molecular Formula: C15H15Tb Formula Weight: 354.22 Melting Point: 235° UN No.: UN3181 MDL No.: MFCD03427139
Formel: C₁₅H₁₅Tb
MW: 354.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427139
CAS-Nummer: 1272-25-9
EINECS: 215-051-6
ADR: 4.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge