2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27239.06 H27239.03 H27239.14
H27239.06EA 117 EUR InStock
H27239.06 H27239.03 H27239.14
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 52767-84-7 Molecular Formula: C7H10N2S Formula Weight: 154.24 Melting Point: 207-211° MDL No.: MFCD07777095
Formel: C₇H₁₀N₂S
Melting Pt: 207…211 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07777095
CAS-Nummer: 52767-84-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge