2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H27280.14 H27280.06
H27280.14EA 274 EUR InStock
H27280.14 H27280.06
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride 97%
2-Chloropyridine-N-oxide hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 20295-64-1 Molecular Formula: C5H4ClNO.HCl Formula Weight: 166.01 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD00007913
Formel: C₅H₄ClNO·HCl
MW: 166.01 g/mol
Melting Pt: 138…142 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007913
CAS-Nummer: 20295-64-1
EINECS: 243-712-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge