Biphenyl diphenyl ether eutectic
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H30347.AU H30347.0F
H30347.AUEA 118 EUR InStock
H30347.AU H30347.0F
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
CAS No.: 8004-13-5 Flash Point: 113°(235°F) Odour: Unpleasant Melting Point: 12-14° Boiling Point: 257° UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00148859
Formel: C₂₄H₂₀O
MW: 324.423 g/mol
Siedepunkt: 257 °C
Melting Pt: 12…14 °C
Dichte: 1.056
Flash-Pt: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148859
CAS-Nummer: 8004-13-5
EINECS: 616-827-0
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge