Cyclopropanecarbothioamide 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H32315.03 H32315.06
H32315.03EA 70.3 EUR InStock
H32315.03 H32315.06
Cyclopropanecarbothioamide 97%
Cyclopropanecarbothioamide
Purity: 97% CAS No.: 20295-34-5 Molecular Formula: C4H7NS Formula Weight: 101.17 Melting Point: 111-113° MDL No.: MFCD09469287
Formel: C₄H₇NS
Melting Pt: 111…113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09469287
CAS-Nummer: 20295-34-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge